Saltar al contenido
ES
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Recursos
Apoyo
Química analítica
Cultivo y análisis celular
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Automatización de laboratorios
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación del agua
Química analítica
Cultivo y análisis celular
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Pruebas medioambientales y de cannabis
Pruebas y fabricación de alimentos y bebidas
Genómica
Ciencia e ingeniería de materiales
Pruebas microbiológicas
Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Investigación y áreas terapéuticas
Purificación del agua
Fabricación por contrato
Pruebas de contratos
Productos personalizados
Soluciones digitales para las ciencias de la vida
Desarrollo y fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
Servicios de productos
Soporte
Documentos
Centro de aprendizaje
Nuevo
Atención al cliente
Contáctenos
Obtenga Site Smart
Preguntas frecuentes
Calidad y normativa
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios web
Inicio
Resultados de la búsqueda
Isotopically nonstationary 13C flux analysis of cyanobacterial isobutyraldehyde production.
Isotopically nonstationary 13C flux analysis of cyanobacterial isobutyraldehyde production.
Metabolic engineering (2017)
Jazmin LJ, et al.