Saltar al contenido
Productos
Carrito
0
ES
ES
Productos
Productos
Aplicaciones
Servicios
Recursos
Apoyo
Química analítica
Cultivo y análisis celular
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Automatización de laboratorios
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación del agua
Química analítica
Cultivo y análisis celular
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Pruebas medioambientales y de cannabis
Pruebas y fabricación de alimentos y bebidas
Genómica
Ciencia e ingeniería de materiales
Pruebas microbiológicas
Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Investigación y áreas terapéuticas
Purificación del agua
Fabricación por contrato
Pruebas de contratos
Productos personalizados
Soluciones digitales para las ciencias de la vida
Desarrollo y fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
Servicios de productos
Soporte
Documentos
Centro de aprendizaje
Nuevo
Atención al cliente
Contáctenos
Obtenga Site Smart
Preguntas frecuentes
Calidad y normativa
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios web
Inicio de sesión / Registrarse
Búsqueda de pedido
Pedido rápido
Carrito
0
Inicio
Resultados de la búsqueda
Protein Bioinformatics (2017)
An unknown error has occured.
Español - ES
English - EN
Más información