Merck
Inhibition of CTP synthase from Escherichia coli by xanthines and uric acids.
Bioorganic & medicinal chemistry letters (2009-12-17)
Alexander C Roy, Faylene A Lunn, Stephen L Bearne
RESUMEN
CTP synthase (CTPS) catalyzes the conversion of UTP to CTP and is a recognized target for the development of anticancer, antiviral, and antiprotozoal agents. Xanthine and related compounds inhibit CTPS activity (IC(50)=0.16-0.58mM). The presence of an 8-oxo function (i.e., uric acids) enhances inhibition (IC(50)=0.060-0.121mM). An intact purine ring with anionic character favors inhibition. In general, methylation of the purine does not significantly affect inhibition.
MATERIALES
Número de producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Caffeine, powder, ReagentPlus®
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Uracil, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Adenina, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Adenosine, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Uridine, powder, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Theophylline, anhydrous, ≥99%, powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Uridine, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Caffeine, anhydrous, 99%, FCC, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Theobromine, ≥98.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Adenina, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Schmelzpunktstandard 235-237°C, analytical standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Xanthine, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Adenosine, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Uracil, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Xanthine, ≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Caffeine, Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Allantoin, ≥98.0% (N)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Caffeine solution, analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthine, ~98%, solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Uridine, BioUltra, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18872, Caffeine, traceable to primary standards (LGC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Caffeine, anhydrous, tested according to Ph. Eur.
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Xanthine, BioUltra, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Caffeine, BioXtra
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Adenina, BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethyluric acid, ≥97.0% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad