Merck
Stereoselective synthesis of fully protected (2S,4S,6S)-2-amino-6-hydroxy-4-methyl-8-oxodecanoic acid (AHMOD).
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society (2012-01-18)
Wei Zhang, Xiangpeng Li, Ning Ding, Yingxia Li
RESUMEN
The stereocontrolled synthesis of fully protected (2S,4S,6S)-2-amino-6-hydroxy-4-methyl-8-oxodecanoic acid was accomplished using a glutamate derivative as starting material. The key steps of this stereochemical synthetic pathway involved an Evans asymmetric alkylation, a Sharpless asymmetric epoxidation, and a Grignard reaction.
MATERIALES
Número de producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Decanoic acid, ≥98.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Decanoic acid, ≥99.5%, FCC, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium decanoate, ≥98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Decanoic acid, natural, ≥98%, FCC, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Decanoic acid, analytical standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad