Materiales para baterías
Con una pureza y consistencia inigualables, nuestros materiales para baterías proporcionan un rendimiento excelente y fiable para ayudar a nuestros clientes a obtener datos reproducibles, incluso durante largos experimentos de ciclado. Nuestra variada selección de materiales para baterías satisface todas sus necesidades de investigación, desde la escala de laboratorio hasta la escala piloto e incluso la fabricación.
Productos
Materiales electrolíticos para baterías
Un electrolito es una sustancia que conduce la electricidad cuando se disuelve en un disolvente y es esencial para el correcto funcionamiento de una batería. En el caso de las baterías de iones de litio, el electrolito suele consistir en una sal de litio como el hexafluorofosfato de litio disuelto en una mezcla de disolventes orgánicos como el carbonato de etileno y el carbonato de dietilo.
Nuestros electrolitos para baterías ofrecen el rendimiento más constante y fiable al limitar estrictamente las trazas de agua y las impurezas ácidas. Entendemos que los clientes tienen diferentes necesidades cuando se trata de la formulación de electrolitos, por lo que ofrecemos tanto electrolitos preformulados que se pueden utilizar directamente de la botella, como todos los materiales electrolíticos para baterías, como disolventes, sales electrolíticas y aditivos, que los clientes necesitan para formular sus propios electrolitos internamente. Esta flexibilidad y personalización garantizan que nuestros clientes obtengan exactamente las soluciones adecuadas para sus necesidades, tanto si están trabajando en pruebas de pilas de monedas como en la creación de prototipos de pilas de bolsa.
Preguntas frecuentes.
Materiales para cátodos de baterías
En una batería de iones de litio, el cátodo es el electrodo que adquiere electrones del circuito externo y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio de carga intercalando simultáneamente iones de litio. Normalmente, el cátodo se compone de un material activo catódico (CAM, ~90%), un aglutinante polimérico (~5%) y un aditivo conductor (~5%). Estos materiales se mezclan para formar una pasta, que luego se vierte sobre un colector de corriente de papel de aluminio para crear el cátodo.
La elección del CAM es un factor clave que determina la densidad de energía de la batería de iones de litio a través del voltaje y la capacidad de la celda. Nuestro CAM de alta calidad incluyen materiales populares como el óxido de cobalto de litio (LiCoO2), el óxido de manganeso de litio (LiMn2O4), fosfato de litio y hierro (LiFePO4 o LFP) y óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (LiNiMnCoO2 o NMC), cada uno de los cuales ofrece ventajas y desventajas en cuanto a densidad energética, estabilidad térmica y rentabilidad. También ofrecemos lechadas listas para fundir y láminas de electrodos listas para usar para nuestros clientes que desean ahorrarse el tiempo y el trabajo del procesamiento de cátodos y agilizar su investigación.
Distribución de cátodos.
Materiales de la batería ánodo
En una batería de iones de litio, el ánodo es el electrodo "negativo" o "reductor" que proporciona una fuente de electrones. Clásicamente, los materiales de los ánodos están hechos de grafito, materiales a base de carbono u óxidos metálicos, que se denominan ánodos de intercalación. Los ánodos de conversión de última generación, como el silicio y el litio metálico, están ganando popularidad debido a su mayor densidad energética.
Proporcionamos una gama de materiales para ánodos de alta calidad, como grafito natural y artificial, materiales para ánodos de silicio, como nanopartículas y compuestos de silicio y carbono, titanato de litio (LTO) y litio metálico. También ofrecemos materiales de ánodo con recubrimientos de carbono y LATP para adaptar el rendimiento a las necesidades del cliente, así como lechadas listas para colar y hojas de electrodos listas para usar.
Materiales de las baterías de estado sólido
Las baterías de estado sólido utilizan un electrolito sólido para sustituir al electrolito líquido utilizado en las actuales baterías de iones de litio y son una de las tecnologías de baterías de nueva generación más prometedoras para mejorar la seguridad y la densidad energética. Los electrolitos sólidos pueden fabricarse a partir de diversos materiales, como cerámicas, polímeros y vidrios, cada uno de los cuales ofrece ventajas y propiedades únicas. Nuestros materiales electrolíticos de estado sólido de alta calidad están disponibles en diversas composiciones, como sulfuros, óxidos y haluros. Los materiales se sintetizan cuidadosamente con un tamaño de partícula, una cristalinidad y una pureza controlados para proporcionar un rendimiento fiable y reproducible en celdas electroquímicas.
Los electrolitos de estado sólido se fabrican en una amplia gama de materiales.
Materiales para baterías de iones de sodio
Las baterías de iones de sodio son una alternativa emergente a las baterías de iones de litio que ofrecen ventajas significativas como un menor coste de los materiales, mayor seguridad y abundancia de recursos. Las baterías de iones de sodio utilizan iones de sodio en lugar de iones de litio para almacenar y transferir cargas eléctricas.
Proporcionamos una gama de materiales para baterías de iones de sodio de alta calidad. Nuestros materiales de iones de sodio incluyen electrolitos, materiales activos para cátodos y ánodos, precursores y láminas de electrodos, todos ellos diseñados para ofrecer una alta densidad energética, una larga vida útil y un rendimiento constante y reproducible.
Precursores para baterías
Los precursores son los compuestos que se utilizan para fabricar los materiales activos catódicos o anódicos. Ofrecemos una gama de precursores salinos de alta calidad para la síntesis de materiales de baterías, incluidas sales de litio aptas para baterías, como hidróxido de litio y carbonato de litio, y sales de metales de transición de gran pureza, como sales de cobalto, manganeso, níquel, aluminio y hierro. Ya se trate de precursores para reacciones en estado sólido, coprecipitación o procesamiento químico húmedo, disponemos de los precursores de gran pureza para ayudar a nuestros clientes a sintetizar materiales para baterías de máximo rendimiento de forma fiable y reproducible.
Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarle a navegar por la amplia gama de materiales para baterías y desarrollar las mejores soluciones que maximicen el rendimiento de sus baterías. Descubra estos y otros materiales para baterías, incluidos nuestros productos para baterías y productos alternativos más ecológicos. Eche un vistazo a nuestros materiales de aluminio, cobre y níquel para baterías, aglutinantes de ánodo y cátodo de alta viscosidad y nanomateriales de carbono para todas sus necesidades comerciales y de investigación.
Recursos relacionados
- Article: Ionic Liquids for Rechareable Batteries
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
- Article: Electrode Materials for Li-ion Batteries
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
- Article: Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries
Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact.
- Article: Solid-State Rechargeable Batteries
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
- Article: Recent Developments in Silicon Anode Materials for High Performance Lithium-Ion Batteries
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
- Article: Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
- Article: Safer High-Performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
- Article: Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
- Article: Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
- Article: Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.