A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H12N4O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.412
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderOther Notes