Merck
R608564
N'-(2-CL-6-FLUOROBENZYLIDENE)-3-(3-ETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C19H16ClFN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.816
MDL number:
Service technique