Merck
Passer à
BDPH9BCC19FF
Bide Pharmatech
2-Amino-6-(hydroxymethyl)pteridin-4-ol
Synonyme(s) :
2-amino-6-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14)
Inchi Key
XGWIBNWDLMIPNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé