Merck
BDPH9BCC227B
Bide Pharmatech
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonyme(s) :
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H13O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.3
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H13NO/c19-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-16(18-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,18H
Inchi Key
GRLGDALQUFILRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid