Merck
BDPH9BCC2ACA
Bide Pharmatech
2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
Synonyme(s) :
2-amino-6-methyl-4(3H)-pyrimidinethione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H7N3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
Inchi Key
VWMGCVRJTGJRSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
Mot-clé