Merck
BDPH9BCC3E13
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline
Synonyme(s) :
3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H11O1N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.68
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c13-11-7-9(14)4-5-12(11)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h1-7H,8,14H2
Inchi Key
XCAPJQSICQSUJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé