Merck
BDPH9BCC7966
Bide Pharmatech
1,3-Dithian-5-amine
Synonyme(s) :
1,3-dithian-5-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H9N1S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H9NS2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4H,1-3,5H2
Inchi Key
FPYHBGHCORESFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithian-5-amine