Merck
BDPH9BCC7A9B
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-methoxy-1H-indazole
Synonyme(s) :
4-bromo-7-methoxy-1H-indazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-7-3-2-6(9)5-4-10-11-8(5)7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
SIKUFDVMQXXDET-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-7-methoxy-1H-indazole
Mentions de précaution
Mot-clé