Merck
BDPH9BCC7B92
Bide Pharmatech
4-Hydroxyphenyl methanesulfonate
Synonyme(s) :
4-hydroxyphenyl methanesulfonate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8O4S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8O4S/c1-12(9,10)11-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Inchi Key
SKJCKYVIQGBWTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxyphenyl methanesulfonate