Merck
Passer à
BDPH9BCC8A4E
Bide Pharmatech
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
Synonyme(s) :
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H16O4F3B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.07
MDL number:
Le produit BDPH9BCC8A4E n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C13H16BF3O4/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-7-8(18)5-6-10(9)19-13(15,16)17/h5-7,18H,1-4H3
Inchi Key
NDTKUSPSACVYMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid