Merck
BDPH9BCC9D67
Bide Pharmatech
Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Synonyme(s) :
dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6O4Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.97
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
Inchi Key
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé