Merck
BDPH9BCCB093
Bide Pharmatech
N-(o-Tolyl)acetamide
Synonyme(s) :
N-(2-methylphenyl)acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1N1
Poids moléculaire :
149.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-5-3-4-6-9(7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N