Merck
BDPH9BCCB1BA
Bide Pharmatech
1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
Synonyme(s) :
1-(3,5-difluorophenyl)-1-propanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FVDQWXARVQADKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
Mentions de précaution
Mot-clé