Merck
BDPH9BCCB7F4
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl 3-(oxiran-2-yl)propylcarbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H19O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-6-4-5-8-7-13-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
WAUPLTBYJNZQJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid