Merck
BDPH9BCCB9F9
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Synonyme(s) :
3-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O1N1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.01
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-5-3-2-4(7)6(8)9-5/h2-3H,1H3
Inchi Key
MQTONQLSSAOFRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé