Merck
BDPH9BCCED3D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-oxo-4-phenylbutyl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl 4-oxo-4-phenylbutylcarbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H21O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.34
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-11-7-10-13(17)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,7,10-11H2,1-3H3,(H,16,18)
Inchi Key
BAEFUAYRWLKGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé