Merck
BDPH9BCCED9C
Bide Pharmatech
Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
Synonyme(s) :
2-naphthyl(phenyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H14O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.3
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H14O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12,17-18H
Inchi Key
RVWPQZWRXDGDCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or crystalline solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol