Merck
BDPH9BCD1D98
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
Synonyme(s) :
2-amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H13O1N1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.11
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12;/h1-4,9,12H,5-6,11H2;1H
Inchi Key
VLDWUIKCXWULET-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé