Merck
BDPH9BCD26D1
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-4-bromo-2-chlorobenzoate
Synonyme(s) :
methyl 5-amino-4-bromo-2-chlorobenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O2N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.51
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-13-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10/h2-3H,11H2,1H3
Inchi Key
DTXCBLNBOPMFJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé