Merck
BDPH9BCD3015
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole
Synonyme(s) :
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H11O1N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c9-7-5-10-11(6-7)8-1-3-12-4-2-8/h5-6,8H,1-4H2
Inchi Key
WRDSDCYKWVXMRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé