Merck
BDPH9BCD475C
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Synonyme(s) :
2-chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H2N1Cl1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.55
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-2H
Inchi Key
AREWFYUZFHLWNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile