Merck
BDPH9BCD6469
Bide Pharmatech
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
1-methyl-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H14O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Inchi Key
YUNAYYMTACPBTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé