Merck
BDPH9BCD7828
Bide Pharmatech
6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Synonyme(s) :
6-(dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
MDL number:
Le produit BDPH9BCD7828 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(13-2)8-4-3-7(6-11)5-10-8/h3-6,9H,1-2H3
Inchi Key
ZZGVXCUKGWMGOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde