Merck
BDPH9BCD7DBB
Bide Pharmatech
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H12N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.68
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
Inchi Key
CAUGAHCEDPFMJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé