Merck
BDPH9BCD8353
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Synonyme(s) :
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O1Cl1Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.45
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
WSENYRJAJFHXQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé