Merck
Passer à
BDPH9BCD93D7
Bide Pharmatech
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
Synonyme(s) :
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O3N1Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.55
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO3/c8-5-1-3(6(13)14)4(2-12-5)15-7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Inchi Key
MXTVKRCSGPEYAX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid