Merck
BDPH9BCD966F
Bide Pharmatech
3-Iodo-5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonyme(s) :
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl methyl ether
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1N2I1
Poids moléculaire :
274.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c1-12-5-2-6-7(9)4-11-8(6)10-3-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FKIMIWSUCKEXLD-UHFFFAOYSA-N