Merck
BDPH9BCD96AD
Bide Pharmatech
2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Synonyme(s) :
tetrahydro-2H-pyran-2-yl vinyl ether
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h2,7H,1,3-6H2
Inchi Key
BYUNYALHUMSCSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
hstatements
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
Flame