Merck
BDPH9BCDB03E
Bide Pharmatech
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)guanidine
Synonyme(s) :
N-(2-chloro-4-fluorophenyl)guanidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7N3Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.6
MDL number:
Le produit BDPH9BCDB03E n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C7H7ClFN3/c8-5-3-4(9)1-2-6(5)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12)
Inchi Key
BPFSGJBVAQEZMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid