Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C22H36Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Inchi Key
NNODKPIGQMPPQW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dibromo-2,5-dioctylbenzene
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé