Merck
BDPH9BCDEDBC
Bide Pharmatech
2-(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
2-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H8O2N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.59
MDL number:
Le produit BDPH9BCDEDBC n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.ClH/c1-4-6-3-8(7-4)2-5(9)10;/h3H,2H2,1H3,(H,9,10);1H
Inchi Key
AYEOJEGPJFSEHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals