Merck
BDPH9BCDEF83
Bide Pharmatech
4-((1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)methyl)aniline
Synonyme(s) :
4-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)phenylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.28
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H13N3/c15-12-7-5-11(6-8-12)9-17-10-16-13-3-1-2-4-14(13)17/h1-8,10H,9,15H2
Inchi Key
NONUWTMEUPNZCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid