Merck
BDPH9BCDFD06
Bide Pharmatech
1-(Azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H10N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.62
MDL number:
Le produit BDPH9BCDFD06 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-9(5-7-1)6-3-8-4-6;/h1-2,5-6,8H,3-4H2;1H
Inchi Key
LOXVISDLNHWOKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid