A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6N1Cl1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.61
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C10H6ClF2N/c1-5-2-8(11)7-3-6(12)4-9(13)10(7)14-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
AFFPXAYTKXVJTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline