Merck
BDPH9BCE080F
Bide Pharmatech
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H7O2N2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.18
MDL number:
Le produit BDPH9BCE080F n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)16-6-7(5-15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
Inchi Key
OXANGZLNHGUGLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark