Merck
Passer à
BDPH9C01FBD8
Bide Pharmatech
(1S,4S)-2-Thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
Synonyme(s) :
(1S,4S)-2-thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H10O2N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.66
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S.ClH/c7-9(8)3-4-1-5(9)2-6-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Inchi Key
CCLLUNMSIFQAIP-FHAQVOQBSA-N