Merck
BDPH9C0201B2
Bide Pharmatech
(S)-4-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Synonyme(s) :
(S)-4-phenyl-2-(pyrazin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H11O1N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H11N3O/c1-2-4-10(5-3-1)12-9-17-13(16-12)11-8-14-6-7-15-11/h1-8,12H,9H2/t12-/m1/s1
Inchi Key
LSZGSJFTOXBLGG-GFCCVEGCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Mot-clé