Merck
BDPH9C021A80
Bide Pharmatech
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H14O2
Poids moléculaire :
190.24
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-11/h1-4,11H,5-8H2,(H,13,14)
Inchi Key
FGVCREOLYLRJCU-UHFFFAOYSA-N