Merck
BDPH9C02488F
Bide Pharmatech
5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Synonyme(s) :
5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O1N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
Inchi Key
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-brown to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Mentions de précaution
Mot-clé