Merck
PG9H9BB386C0
PrecisePEG
Fmoc-pSar10-OH
Synonyme(s) :
2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C45H62O13N10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
951.05
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C45H62N10O13/c1-46(20-36(57)48(3)22-38(59)50(5)24-40(61)52(7)26-42(63)54(9)28-44(65)66)35(56)19-47(2)37(58)21-49(4)39(60)23-51(6)41(62)25-53(8)43(64)27-55(10)45(67)68-29-34-32-17-13-11-15-30(32)31-16-12-14-18-33(31)34/h11-18,34H,19-29H2,1-10H3,(H,65,66)
Inchi Key
LWJFVEBBBTXGOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Mentions de précaution