Merck
O2011
Orcokinin
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Asn-Phe-Asp-Glu-Ile-Asp-Arg-Ser-Gly-Phe-Gly-Phe-Asn
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32150211
Assay:
≥90% (HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent stimulator of hindgut contractions
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)