Merck
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
别名:
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
C3O9S3F9Bi1
化学文摘社编号:
分子量:
656.19
MDL number:
登录 查看您的价格
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)