Merck
BDPH9BCD8A2B
Bide Pharmatech
4-Tetradecyloctadecan-1-ol
别名:
4-tetradecyloctadecan-1-ol
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C32H66O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-28-32(30-27-31-33)29-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33H,3-31H2,1-2H3
Inchi Key
DNXZRTVIKFUIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Tetradecyloctadecan-1-ol
hstatements
警示词
Warning
象形图
Exclamation mark
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)