Merck
Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME)
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy innovatív és érzékeny, oldószermentes mintakészítési technológia. Az adszorpció/abszorpció és deszorpció elvén alapuló SPME-nél bevonatos szálat használnak az illékony és félig illékony vegyületek mintából történő koncentrálására.
Kiemelt kategóriák
Analitikai kromatográfia
Analitikai kromatográfia
Fedezze fel prémium termékeinket, amelyek pontos eredményeket biztosítanak HPLC, GC, Karl Fischer-titrálás és egyéb eljárások során. A nyomelem-elemzéstől a biztonsági felszerelésekig – mi mindenre gondoskodunk.
Termékek
Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME)
Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME)
Fedezze fel a fejlett SPME-megoldásokat: intelligens szálak, nitinol-magos szálak, BioSPME – a hatékony, oldószermentes mintakészítés érdekében.
Termékek
GC oszlopok, kiegészítők és adszorbensok
GC oszlopok, kiegészítők és adszorbens anyagok
Kolonáink, fogyóeszközeink és kiegészítőink segítségével kiváló GC-teljesítményt érhet el. Fedezze fel a Supelco® termékkínálatát!
Termékek
Az SPME-t széles körben alkalmazzák számos területen, ideértve a környezeti, biológiai és gyógyszerészeti mintákat, az élelmiszereket és italokat, az íz- és illatanyagokat, a kriminalisztikát és a toxikológiát, valamint a termékvizsgálatokat. A tipikus alkalmazási területek közé tartoznak:
  • Víz- és levegőminták környezeti elemzése
  • Polimerekben és szilárd mintákban található nyomnyi szennyeződések headspace-elemzése
  • Trillió részecske/trillió részecske (pptr) szintű szagelemzések
  • Élelmiszeripari termékek ízanalízise
  • Gyújtogatások és robbanóanyagok mintáinak kriminalisztikai elemzése
  • Véralkohol- vagy vizeletben és szérumban található kábítószerek toxikológiai elemzése
Hogyan működik az SPME?
Az SPME egy extrakciós fázissal bevont szálat használ: folyadékot (polimert), szilárd anyagot (szorbens) vagy ezek kombinációját. A bevont szálat egy védőtűbe helyezik, és egy fecskendőhöz hasonló tartóhoz rögzítik.
Amikor a szálat a mintával érintkezésbe hozzák, a minta analitjai a minta mátrixából a stacionárius fázisba vándorolnak, amíg egyensúly nem alakul ki. A szál bevonata abszorpcióval (folyékony bevonatok) vagy adszorpcióval (szilárd bevonatok) vonja ki a vegyületeket a mintából. Az előírt extrakciós idő letelte után a szálat eltávolítják, és közvetlenül egy kromatográfiás műszerbe, általában gázkromatográfba (GC) vagy HPLC-be helyezik deszorpció és elemzés céljából. A GC-ben az analitok deszorpciója termikusan történik, míg az HPLC-ben oldószert használnak a folyadékfázisba történő deszorpcióhoz.
Az SPME előnyei
Az SPME az analitok mintavételét, elkülönítését és dúsítását egyetlen, egyszerű lépésben egyesíti. A szálbevonat polaritásának és vastagságának szabályozásával, az állandó mintavételi idő fenntartásával, valamint számos egyéb extrakciós paraméter szabályozásával az SPME lehetővé teszi az elemző számára, hogy rendkívül konzisztens és számszerűsíthető eredményeket biztosítson a mintákból, még akkor is, ha az analitok koncentrációja alacsony.
Az SPME további előnyei a következők:
  • Oldószermentes
  • Könnyen automatizálható
  • A mintákat nem rongálja
  • Szinte bármilyen mintára vagy mátrixra alkalmazható
  • A használt szálak újrafelhasználhatók és olcsók
  • A szálak kis mérete miatt alkalmasak terepi munkára
  • Kompatibilis a GC vagy HPLC műszerekkel
SPME szálak GC-elemzéshez
A hagyományos SPME-t az analitok kivonására és koncentrálására használják GC-elemzés céljából. A kivonást vagy közvetlen merítéssel (DI-SPME) végzik, amikor a szálat közvetlenül a folyékony mintába merítik, vagy headspace SPME-vel (HS-SPME), amikor a szálat a minta feletti gázfázisnak teszik ki.
Supel™ BioSPME LC-MS-elemzéshez
A Supel™ BioSPME egy bioanalitikai mikromintavételi és mintakészítési technika, amelyet biológiai mintákból széles körű analitok gyors és szelektív kivonására használnak, miközben elhárítja a nem kívánt makromolekulákat (pl. lipideket, fehérjéket). A későbbi elemzést általában LC-MS-sel végzik. A Supel™ BioSPME közvetlen kivonással működik, nem igényel mintakezelést, és nem kimerítő, egyensúlyon alapuló kivonást biztosít.
Dokumentumkeresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el a dokumentumkeresőnkbe, ahol adatlapokat, tanúsítványokat és műszaki dokumentációkat talál.
Dokumentumok keresése
Kapcsolódó videók