Bioelektronika
A bioelektronika olyan multidiszciplináris terület, amely a biológiát és az elektronikát integrálja a diagnosztikai és terápiás egészségügyi kezelésekbe. Az idegrendszer szabályozó tevékenységei nyomon követhetők és irányíthatók olyan bioelektronikai technológiákkal, amelyek az idegi jelátvitel specifikus molekuláris folyamatait befolyásolják. A bioelektronikai orvoslás a betegségek és fogyatékosságok széles spektrumát kezeli, mint például a vakság, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a gyulladásos és neurodegeneratív betegségek, valamint a bénulás.
Felhasznált kategóriák
A szén nanoanyagok átfogó kínálata a fulleréntől a szén nanocsövekig, a grafénig, a szén kvantumpontokig és a nanodiamantokig, hogy elősegítse kutatásait és fejlesztéseit az energiatárolás, a nagy teljesítményű elektronika, az intelligens kompozitok és az új nanoterápiák területén.
A szén nanoanyagok átfogó kínálata.A különböző molekulatömegű szilikon anyagok, kémiai helyettesítő anyagok és végcsoportok széles választékát kínáljuk a lágy litográfiában, felületmódosításban, tintaformázásban, elektronikai csomagolásban, hőkezelésben és biomedicinális alkalmazásokban való felhasználásra.
Az anyagokat különböző molekulasúlyokkal, kémiai helyettesítő anyagokkal és végcsoportokkal kínáljuk.Az önösszeszerelő és nanoimprinting anyagok átfogó portfólióját kínáljuk a célfelület hatékony módosításához és a mikro- és nanomintázatok pontos átviteléhez a nagy teljesítményű mikro- és nanoelektronika lehetővé tétele érdekében.
Az önösszeszerelő és nanoimprinting anyagok átfogó portfólióját kínáljuk.Fényt adhat kutatásainak a fotonikus és optikai anyagok átfogó portfóliójával, beleértve a lézer, infravörös, közeli infravörös, kemilumineszcens, fotokróm, termokróm, ftalocianin és porfirin festékeket, valamint a fotolumineszcens, nemlineáris optikai (NLO) és hullámvezető anyagokat.
A bioelektronikai eszközök úgy működnek, hogy az agy és a testfunkciók közötti meghatározott elektronikus kommunikációs jeleket stimulálják, szabályozzák vagy akár blokkolják a személyre szabott orvosi kezelés érdekében. A bioelektronikus eszközök közé tartoznak a szívritmust szabályozó szívritmus-szabályozók és az emberi mozgást utánzó robotprotézisek. A bioérzékelők, mint például a vércukorszint-mérők, enzimeket, kórokozókat vagy mérgező anyagokat érzékelnek. A viselhető bioelektronikai eszközök képesek az életjelek megfigyelésére, biomarkerek kimutatására vagy a felhám energiájának kinyerésére. A legmodernebb bioelektronikai implantátumok vezetékek és elemek nélkül működtethetők, és az alkalmazástól függően minimálisan invazív, lenyelhető és teljesen felszívódó eszközök.
Az anyagtervezés és az eszközkonfigurációk terén elért újítások jelentősen javították a bioelektronika érzékenységét és biokompatibilitását. A puha, könnyű és ultravékony anyagok, mint például a szén nanocsövek, a grafén és más 2D-s nanoanyagok, a vezető polimerek, az arany nanorészecskék és a kvantumpontok kiváló vezetőképességük, rugalmasságuk és miniatűr méretük miatt kiválóan alkalmasak bioelektronikai alkalmazásokhoz.
Bővebb információért olvassa el Material Matters™ bioelektronikának szentelt számunkat.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
- Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
- The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
- Discover the latest developments in bio-based polymers and their applications as composites for reducing electronic waste and increasing service life. This mini-review provides insight into their properties and synthesis, as well as those of conductive bio-based polymers for bioelectronics, sensors, and supercapacitors.
- Mindent látni (35)
További cikkek és protokollok keresése
Miben segíthetünk
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com
vagy hívja a +1 (800) 244-1173-as telefonszámot
További támogatás
- Számológépek és alkalmazások
Web Toolbox – tudományos kutatási eszközök és források az analitikai kémiához, az élettudományokhoz, a kémiai szintézishez és az anyagtudományhoz.